Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Produktkod. 11578434
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11578434
Brand: Brady™ 054550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, statiskt avledande polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
  • Idealisk för kretskortsmärkning
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent, Static-dissipative
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Statiskt avledande polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-97-473-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 356°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0034 in.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 7,6 mm
Mått (LxB) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Längd (engelska) 0.2 in.
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12,7 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 12.70 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Höjd (engelska) 0.2 in.
Höjd (metrisk) 5,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 5.1 mm
Alternativt artikelnummer THT-97-473-10