Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Beskrivning
- Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
- Idealisk för kretskortsmärkning
- För släta ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Statiskt avledande polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |