Läs mer
Ohaus™ Statisk jonisator, ION-100A, EU
Produktkod. 15466101 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kompatibel med EX modell elektroniska vågar
Produktkod.
15466101 Kompatibel med EX modell elektroniska vågar
1 options
Produktkod. 15466101 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30095929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19530.00 SEK
    13513.15 SEK / Paket med 1
    Save 6016.85 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Neutralisera effekterna av statisk elektricitet, eliminera drift och förbättra vägningsprecisionen.
  • Dämpar effekterna av statisk elektricitet
  • Eliminerar drift
  • Korrigerar obalansen mellan positiv och negativ laddning i ett objekt
  • Förbättrar noggrannheten och precisionen vid vägningsoperationer
  • Kompatibel med EX modell elektroniska vågar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) EX Modell elektronisk balans
För användning med (applikation) Eliminerar effekterna av statisk elektricitet på vägning, förbättrar vägningsnoggrannheten
Språk Kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Produktlinje Diverse