Läs mer
Fisherbrand™ Klipp ut gummiklädda ringar
Produktkod. 11725626 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11725626 50 mm Varje
11745626 100 mm Varje
11765626 150 mm Varje
11735626 75 mm Varje
11755626 125 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11725626
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med utskuren sektion för att enkelt kunna ta bort utrustningen.
  • Med gummiklädda ringar
  • Skaftets längd till mitten av topphuvudet är cirka 60 mm
  • Tillverkad i mjukt stål med svetsade fogar
  • Förzinkad
Specifikationer
Material Milt stål
Diameter (metrisk) Inre 50 mm
Produkttyp Stativring
Beskrivning Klipp ut avsnitt
Avsluta Förzinkad, gummibelagd