Läs mer
Fisherbrand™ Klipp ut gummiklädda ringar
Produktkod. 11755626 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11755626
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med utskuren sektion för att enkelt kunna ta bort utrustningen.
  • Med gummiklädda ringar
  • Skaftets längd till mitten av topphuvudet är cirka 60 mm
  • Tillverkad i mjukt stål med svetsade fogar
  • Förzinkad
Specifikationer
Material Milt stål
Diameter (metrisk) Inre 125 mm
Produkttyp Stativring
Beskrivning Klipp ut avsnitt
Avsluta Förzinkad, gummibelagd