Läs mer
R&L Enterprises™ Stativringar med Bosshead
Produktkod. 11729037 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11729037 75 mm Varje
10796945 100 mm Varje
12996836 130 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11729037
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enkel anslutning på ringstativ.
  • Bosshead med klämskruv med plasthuvud
  • Accepterar stavar från 8 mm till 12,5 mm i diameter
  • De angivna måtten är ringens inre diameter x centrum till mittavstånd från topphuvud till ring
Specifikationer
Material Stål
Diameter (metrisk) Inre 75 mm
Inkluderar Med Bosshead
För användning med (applikation) För stavar