Läs mer
R&L Enterprises™ Stativringar med Bosshead
Produktkod. p-8012546 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11729037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enkel anslutning på ringstativ.
  • Bosshead med klämskruv med plasthuvud
  • Accepterar stavar från 8 mm till 12,5 mm i diameter
  • De angivna måtten är ringens inre diameter x centrum till mittavstånd från topphuvud till ring
Specifikationer
Material Stål
Diameter (metrisk) Inre 75 mm
Inkluderar Med Bosshead
För användning med (applikation) För stavar