Läs mer
Melford Staurosporin
Produktkod. 30018817
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
30018817 500 μg
1 options
Produktkod. 30018817 Leverantör Melford Leverantörsnummer S635000.0005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Staurosporin är en potent naturlig förening och är ett avgörande verktyg för att studera signaltransduktionsvägar, cellcykelreglering och cancerterapi.
Staurosporin är en potent naturlig förening och är ett avgörande verktyg för att studera signaltransduktionsvägar, cellcykelreglering och cancerterapi. Inom cellbiologi används Staurosporin i stor utsträckning för att undersöka cellulära processer som involverar proteinkinaser. Det fungerar som en bredspektrumkinashämmare, riktad mot olika proteinkinaser som är involverade i signaltransduktion, vilket hjälper forskare att utforska komplexa intracellulära signalnätverk. Detta har långtgående konsekvenser för att förstå mekanismerna bakom celltillväxt, differentiering och apoptos.
Farmakologer och läkemedelsforskare utnyttjar Staurosporin i läkemedelsupptäckt och utveckling. Dess förmåga att hämma kinaser gör det värdefullt för att identifiera potentiella terapeutiska mål och bedöma effektiviteten av nya föreningar för att behandla sjukdomar som cancer. Inom cancerforskningen är Staurosporins roll avgörande. Genom att interferera med nyckelvägar involverade i cellproliferation och överlevnad, ger det insikter om potentiella cancerbehandlingar. Forskare utforskar dess användning som ett kemoterapeutiskt medel och söker sätt att utnyttja dess egenskaper för riktade cancerterapier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Kvantitet 500 μg
Molekylformel C28H26N4O3