Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Staurosporin, 98 %
Produktkod. 10743783 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
250 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10743783 250 μg 250µg
10269653 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743783 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328532500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Staurosporin (staurosporin, CAS # 62996-74-1) är en bakteriell alkyloid isolerad från Streptomyces staurosporeus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Staurosporin är en indolkarbazolalkaloid som kan tränga igenom cellmembran
  • Staurosporin har anti-canceregenskaper som kan inducera apoptos
  • Staurosporin är en bred hämmare av proteinkinaser som förhindrar tillväxt och delningscykler
Ansökan
  • Staurosporin används för forskning om akut myeloid leukemi
  • Den är lämplig för forskningsapplikationer inklusive cellodling, in vivo-studier och biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62996-74-1
Molekylformel C28H26N4O3
Molekylvikt (g/mol) 466.5
MDL-nummer MFCD00077402
InChI-nyckel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
LEDER CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
Smältpunkt 270,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 250 μg
Merck Index 15,8928
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO, etylacetat eller dimetylformamid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 466.5
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Staurosporine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.