Läs mer
Staurosporin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452131 100 μg 100µg
11462131 500 μg 500µg
11472131 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219480580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4195.00 SEK
    3996.04 SEK / 100µg
    Save 198.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 62996-74-1
Molekylformel C28H26N4O3
Molekylvikt (g/mol) 466.541
InChI-nyckel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
LEDER CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
Typ Staurosporine
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 μg
Formel vikt 466.5
Procent renhet ≥98%