Läs mer
Staurosporin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405149
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Produktkod. 15405149
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62837.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Staurosporin (staurosporin, CAS # 62996-74-1) är en bakteriell alkyloid isolerad från Streptomyces staurosporeus.
Bredspektrumproteinkinashämmare Staurosporin används som anti-svamp och anti-hypertensiva, vilket resulterar i att studera anti-cancerbehandlingen. Det fungerar som en prekursor till proteinkinashämmaren midostaurin. Det används också för att inducera celldöd i primära makrofagceller från Swiss Webster och för att studera effekten av kaspasaktivering på mänsklig spermiekvalitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Staurosporin är en indolkarbazolalkaloid som kan tränga igenom cellmembran
  • Staurosporin har anti-canceregenskaper som kan inducera apoptos
  • Staurosporin är en bred hämmare av proteinkinaser som förhindrar tillväxt och delningscykler
Ansökan
  • Staurosporin används för forskning om akut myeloid leukemi
  • Den är lämplig för forskningsapplikationer inklusive cellodling och biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62996-74-1
Molekylformel C28H26N4O3
Molekylvikt (g/mol) 466.541
MDL-nummer MFCD00077402
InChI-nyckel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
LEDER CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
Typ Staurosporine
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 240 °C till 243 °C
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Beilstein 1060573
Merck Index 14,8802
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water.
Formel vikt 466.54
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Staurosporine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Staurosporine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.