Läs mer
Staurosporin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485139
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485139 5 mg 5mg
15495139 1 mg 1mg
15405149 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62837.#0
 Begränsad artikel
I lager
Staurosporin (staurosporin, CAS # 62996-74-1) är en bakteriell alkyloid isolerad från Streptomyces staurosporeus.
Bredspektrumproteinkinashämmare Staurosporin används som anti-svamp och anti-hypertensiva, vilket resulterar i att studera anti-cancerbehandlingen. Det fungerar som en prekursor till proteinkinashämmaren midostaurin. Det används också för att inducera celldöd i primära makrofagceller från Swiss Webster och för att studera effekten av kaspasaktivering på mänsklig spermiekvalitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Staurosporin är en indolkarbazolalkaloid som kan tränga igenom cellmembran
  • Staurosporin har anti-canceregenskaper som kan inducera apoptos
  • Staurosporin är en bred hämmare av proteinkinaser som förhindrar tillväxt och delningscykler
Ansökan
  • Staurosporin används för forskning om akut myeloid leukemi
  • Den är lämplig för forskningsapplikationer inklusive cellodling och biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62996-74-1
Molekylformel C28H26N4O3
Molekylvikt (g/mol) 466.541
MDL-nummer MFCD00077402
InChI-nyckel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
LEDER CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
Typ Staurosporin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 240 °C till 243 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 mg
Beilstein 1060573
Merck Index 14,8802
Löslighetsinformation Löslig i DMSO eller etanol; Löslig i dimetylsulfoxid, dimetylformamid, etylacetat, het aceton och etanol; Lätt löslig i kloroform och metanol; Olöslig i vatten.
Formel vikt 466.54
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Staurosporine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.