Läs mer
Staurosporin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bredspektrumproteinkinashämmare Staurosporin används som anti-svamp och anti-hypertensiva, vilket resulterar i att studera anti-cancerbehandlingen. Det fungerar som en prekursor till proteinkinashämmaren midostaurin. Det används också för att inducera celldöd i primära makrofagceller från Swiss Webster och för att studera effekten av kaspasaktivering på mänsklig spermiekvalitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Staurosporin är en indolkarbazolalkaloid som kan tränga igenom cellmembran
- Staurosporin har anti-canceregenskaper som kan inducera apoptos
- Staurosporin är en bred hämmare av proteinkinaser som förhindrar tillväxt och delningscykler
Ansökan
- Staurosporin används för forskning om akut myeloid leukemi
- Den är lämplig för forskningsapplikationer inklusive cellodling och biokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Staurosporine |
| Typ | Staurosporin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 240 °C till 243 °C |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 1 mg |
| Beilstein | 1060573 |
| Merck Index | 14,8802 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO eller etanol; Löslig i dimetylsulfoxid, dimetylformamid, etylacetat, het aceton och etanol; Lätt löslig i kloroform och metanol; Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 466.54 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Staurosporine
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.