Läs mer
Staurosporin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480472 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480472 500 μg 500µg
11490472 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480472 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219140090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00 SEK
    5772.06 SEK / 500µg
    Save 287.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Har hämmande aktivitet mot svampar och jästsvampar. Staurosporin, MP Biomedicals är ett antibiotikum som är isolerat från Streptomyces-arter. Det är en potent hämmare av fosfolipid/Ca2+-beroende proteinkinaser och används för att studera inblandningen
Starosporin används för att studera involveringen av proteinkinaser i signaltransduktionsvägar. Det stoppar normala celler i G1-kontrollpunkten och är en potent hämmare av proteinkinas C och andra proteinkinaser in vitro och i odlade celler. Det är en inducerare av apoptos i många däggdjurscelltyper.
  • Potent hämmare av fospolipid/kalciumberoende och cykliska nukleotidberoende proteinkinaser
  • Användbart som ett verktyg för studier av proteinfosforylering vid reglering av cellulära funktioner
  • Hämmar uppregleringen av VEGF-uttryck i tumörceller
  • Reverserar delvis MDR, sensibiliserar celler med MDR-fenotyp för cytotoxiska medel
  • Hämmar Pgp-fosforylering (funktionell betydelse av Pgp-fosforylering är dåligt definierad)
Kemiska identifierare
CAS 62996-74-1
Molekylformel C28H26N4O3
Molekylvikt (g/mol) 466.541
InChI-nyckel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Staurosporin, Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
LEDER CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifikationer
Typ Staurosporine
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 237 °C
Färg Off-White
Kvantitet 500 μg
Löslighetsinformation Kan återkomponeras genom att lösa upp det lyofiliserade reagenset i DMSO (5 mg/ml, klar, färglös lösning), DMF, etylacetat (5 mg/ml, klar färglös lösning) eller metanol eller vatten.
Formel vikt 466.5
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Not Available
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Staurosporine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine