Beskrivning
Starosporin används för att studera involveringen av proteinkinaser i signaltransduktionsvägar. Det stoppar normala celler i G1-kontrollpunkten och är en potent hämmare av proteinkinas C och andra proteinkinaser in vitro och i odlade celler. Det är en inducerare av apoptos i många däggdjurscelltyper.
- Potent hämmare av fospolipid/kalciumberoende och cykliska nukleotidberoende proteinkinaser
- Användbart som ett verktyg för studier av proteinfosforylering vid reglering av cellulära funktioner
- Hämmar uppregleringen av VEGF-uttryck i tumörceller
- Reverserar delvis MDR, sensibiliserar celler med MDR-fenotyp för cytotoxiska medel
- Hämmar Pgp-fosforylering (funktionell betydelse av Pgp-fosforylering är dåligt definierad)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Staurosporine |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 237 °C |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | Kan återkomponeras genom att lösa upp det lyofiliserade reagenset i DMSO (5 mg/ml, klar, färglös lösning), DMF, etylacetat (5 mg/ml, klar färglös lösning) eller metanol eller vatten. |
| Formel vikt | 466.5 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Not Available |