Läs mer
Staurosporin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470472 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470472 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11470472 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219140080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 SEK
    2161.60 SEK / 100µg
    Save 108.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Färg Vitt
Molekylformel C28H26N4O3
Kvantitet 100 μg
Synonym staurosporine, kinome_3629
InChI-nyckel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
LEDER CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Molekylvikt (g/mol) 466.541
PubChem CID 49831000
Formel vikt 466.5
Fysisk form Pulver