Läs mer
Tocris Bioscience™ Staurosporine
Produktkod. 30001226
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
30001226 100 μg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001226 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1285/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.00 SEK
    2209.20 SEK / 100µg
    Save 130.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Non-selective protein kinase inhibitor
Staurosporine is a broad spectrum protein kinase inhibitor. Enzymes inhibited include protein kinase C, p60v-src tyrosine protein kinase, protein kinase A, and CaM kinase II (IC50 values are 3nM, 6 nM, 7 nM and 20 nM, respectively). Staurosporine reduces nuclear myosin heavy chain 9 phosphorylation which inhibits gastric cancer cell progression in transgenic mouse models. Staurosporine inhibits cell viability and promotes apoptosis in oral and pancreatic cancer cells. Staurosporine also enhances efficiency of lentiviral transduction of human hematopoietic stem and progenitor cells by 2-fold, induces dopaminergic axonal outgrowth in vitro and triggers mitophagy. Staurosporine has high affinity (Kd = 100 nM) for the yjdF aptamer. The riboswitch function of yjdF motif RNAs is activated by Staurosporine and leads to robust reporter gene expressions in B. subtilis.
Staurosporine synthesized to Ancillary Material Grade is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Kvantitet 100 μg
Molekylformel C28H26N4O3
Formel vikt 466.54
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 466.541