Läs mer
Stavudine, LoGiCal
Produktkod. 30462949
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462949 10 mg
1 options
Produktkod. 30462949 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0534.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stavudine
CAS 3056-17-5
Analyt- eller komponentnamn Stavudine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymetyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 224,0797 g/mol