Läs mer
Stavudine, Mikromol™
Produktkod. 18063880
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18063880 100 mg
1 options
Produktkod. 18063880 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0534.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Stavudin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stavudine
CAS 3056-17-5
Analyt- eller komponentnamn Stavudine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
LEDER CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymetyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 224,0797 g/mol