Läs mer
Stavudine, TRC
Produktkod. 30423514
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423514 1 g
30412449 25 mg
30415525 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6852501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3056-17-5
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Synonym Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T
IUPAC-namn 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymetyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stavudine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Formel vikt 224.0797