Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GAPDH positiv kontroll (människa)
Beskrivning
Stealth RNAi™ siRNA Positive Housekeeping Control Duplexes (human) är idealiska för användning i RNA-interferens (RNAi)-experiment som en kontroll för att bedöma knockdown och optimera RNAi-experiment. Dessa kontroller är: –Designade för att effektivt slå ner det avsedda målet –, har testats på bänken och levereras i ett färdigt format
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna individuella kontrollduplex levereras som 250μ l vid 20μ M och inkluderar 1 ml 1X RNA-glödgningsbuffert. Förvara vid -20 °C. Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Kvantitet | 250μ L |
| Frakt skick | Torr is |
| Mål | GAPDH |