Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Beskrivning
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line. These controls are: –Designed to efficiently knock-down its intended target –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna individuella kontrollduplex levereras som 250μ l vid 20μ M och inkluderar 1 ml 1X RNA-glödgningsbuffert. Förvara vid -20 °C. Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Inkluderar | 250 μl av Stealth RNAi GFP Reporter Control (@ μ20 M in (1x) RNA-glödgnings-/utspädningsbuffert) |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Kvantitet | 250μ L |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |