Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNAβ -Lactamase Reporter Control
Code produit 10226703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250μ L
Conditionnement:
Varje
Code produit Kvantitet Conditionnement
10226703 250μ L Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Code produit 10226703 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12935148
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls är idealiska för användning i RNA-interferens (RNAi)-experiment för att hjälpa dig att optimera dina transfektionsförhållanden i alla ryggradsdjurscellinjer.
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls är idealiska för användning i RNA-interferens (RNAi)-experiment för att hjälpa dig att optimera dina transfektionsförhållanden i alla ryggradsdjurscellinjer.
Dessa kontroller är:
  • Designad för att effektivt slå ner sitt avsedda mål
  • Inte homolog med något i transkriptomet hos ryggradsdjur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring Denna individuella kontrollduplex levereras som 250μ L vid 20μ M och inkluderar 1 ml 1X RNA-annealing/utspädningsbuffert.
Förvara vid -20 °C.
Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi
Inkluderar 250μL at 20μm and includes 1mL of 1X RNA annealing/dilution buffer
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Torr is
Mål βLaktamas
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.