Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Luciferase Reporter Control
Produktkod. 10504244
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10504244 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10504244 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12935146
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stealth RNAi™ siRNA Luciferase Reporter Control
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line. These controls are: –Designed to efficiently knock-down its intended target –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Denna  individuella kontrollduplex levereras som 250μ l vid 20μ M och inkluderar 1 ml 1X RNA-glödgningsbuffert. Förvara vid -20 °C. Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Torr is
Mål Luciferas