Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll Hi GC Duplex #3
Produktkod. 10124563
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10124563 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10124563 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12935115
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll Hi GC Duplex #3
Stealth RNAi™ siRNA negativa kontroller är ett utmärkt sätt att mäta effekten av ditt experiment Stealth RNAi™ siRNA duplex kontra bakgrund. Dessa kontroller är:
  • Designad i 3 nivåer av GC-innehåll (Lo, Med, Hi) med 3 sekvenser tillgängliga per nivå så att forskare kan matcha GC-innehåll till deras experimentella Stealth RNAi™ siRNA
  • Inte homolog med något i ryggradsdjurets transkriptom
  • Testad för att inte framkalla stressrespons Stealth RNAi™ siRNA Negative
    Control Kit innehåller alla tre kontrollerna (Lo, Med, Hi GC innehåll exklusive sekvenser #2 och #3) och var och en är också tillgänglig separat. Få de perfekta negativa kontrollerna för ditt RNAi-experiment så att du kan bedöma dina resultat exakt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Denna  individuella kontroll levereras som 250μ l vid 20μ M.  Förvara vid -20 °C. Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
    Kontrolltyp Negativ kontroll
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etikett eller färgämne Okonjugerad
    Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Kvantitet 250μ L
    Frakt skick Torr is