Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll Lo GC Duplex #3
Beskrivning
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls är ett utmärkt sätt att mäta effekten av din experimentella Stealth RNAi™ siRNA-duplex jämfört med bakgrund.
Dessa kontroller är:
- Designad i 3 nivåer av GC-innehåll (Lo, Med, Hi) med 3 sekvenser tillgängliga per nivå så att forskare kan matcha GC-innehåll med deras experimentella Stealth RNAi™ siRNA
- Inte homolog med något i ryggradsdjurets transkriptom.
- Testat att inte inducera stressrespons Stealth RNAi™ siRNA
Negativkontrollkit innehåller alla tre kontroller (Lo, Med, Hi GC innehållsexkluderande sekvenser #2 och #3) och varje finns också separat tillgänglig. Skaffa de idealiska negativa kontrollerna för ditt RNAi-experiment så att du kan bedöma dina resultat korrekt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna individuella kontroll levereras som 250μ L vid 20μ M. Förvara vid -20 °C. Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Beskrivning | Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC Duplex #3, 250μL, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Negative Control Type, Used for RNAi, Transfection, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Inkluderar | Control is supplied as 250μL at 20μM |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Kvantitet | 250μ L |
| Visa mer |