Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll Lo GC
Produktkod. 10719184
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10719184 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10719184 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12935200
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll Lo GC
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls are a great way to measure the effect of your experimental Stealth RNAi™ siRNA duplex versus background. These controls are: –Designed in 3 levels of GC content (Lo, Med, Hi) with 3 sequences available per level so researchers can match GC content to their experimental Stealth RNAi™ siRNA –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome –Tested not to induce stress response Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit contains all three controls (Lo, Med, Hi GC content-excluding sequences #2 and #3) and each is also available separately. Get the ideal negative controls for your RNAi experiment so you can assess your results accurately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levereras för 250μ l vid 20μ M. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi, transfektion
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Kvantitet 250μ L