Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll, Med GC
Produktkod. 10143902
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10143902 250μ L 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10143902 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12935300
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll, Med GC
Stealth™ RNAi siRNA Negative Control, Med GC, är en av tre negativa kontroller för användning med Stealth™ siRNA-experiment. Dessa kontroller är ett utmärkt sätt att mäta effekten av ditt experiment Stealth™ RNAi siRNA duplex kontra bakgrund. De Stealth™ RNAi siRNA Negative Control Kit innehåller alla tre kontrollerna (Lo, Med och Hi GC innehåll exklusive —sekvens #2 och #3), och var och en är också tillgänglig separat. Dessa kontroller är:
  • Designad med 3 nivåer av GC-innehåll (Lo, Med, Hi) med 3 sekvenser tillgängliga per nivå, så att forskare kan matcha GC-innehåll till deras experimentella Stealth™ RNAi siRNA
  • Inte homolog med något i ryggradsdjurets transkriptom
  • Testad för att inte framkalla en stressreaktion
    Om Stealth™ RNAi siRNA negativa kontroller
    Stealth™ RNAi Negative Control Duplex är idealiska för användning i RNA-interferens (RNAi) experiment som en kontroll för sekvensoberoende effekter efter Stealth™ RNAi-leverans i vilken cellinje som helst av ryggradsdjur. Varje Stealth™ RNAi Negative Control Duplex är utformad för att minimera sekvenshomologi med alla kända transkript från ryggradsdjur. De Stealth™ RNAi Negative Control Duplex skiljer sig från varandra i sitt GC-innehåll och levereras i ett format som är färdigt att använda. 1X RNA-glödgning/spädningsbuffert ingår för utspädning av Stealth™ RNAi stamlösning, om så önskas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller ett rör på 250 stμ l Stealth™ RNAi negativ kontrollduplex (20μ M) och ett rör med 1 ml 1X RNA-annealing/utspädningsbuffert. Förvara vid -20 °C.
    Kontrolltyp Negativ kontroll
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    För användning med (applikation) RNAi, transfektion
    Etikett eller färgämne Okonjugerad
    Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Kvantitet 250μ L