Läs mer
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontroll Med GC Duplex #3
Beskrivning
Stealth RNAi™ siRNA negativa kontroller är ett utmärkt sätt att mäta effekten av ditt experiment Stealth RNAi™ siRNA duplex kontra bakgrund. Dessa kontroller är:
Designad i 3 nivåer av GC-innehåll (Lo, Med, Hi) med 3 sekvenser tillgängliga per nivå så att forskare kan matcha GC-innehåll till deras experimentella Stealth RNAi™ siRNA
Inte homolog med något i ryggradsdjurets transkriptom
Testad för att inte framkalla stressrespons Stealth RNAi™ siRNA Negative
Control Kit innehåller alla tre kontrollerna (Lo, Med, Hi GC innehåll exklusive sekvenser #2 och #3) och var och en är också tillgänglig separat. Få de perfekta negativa kontrollerna för ditt RNAi-experiment så att du kan bedöma dina resultat exakt.
Control Kit innehåller alla tre kontrollerna (Lo, Med, Hi GC innehåll exklusive sekvenser #2 och #3) och var och en är också tillgänglig separat. Få de perfekta negativa kontrollerna för ditt RNAi-experiment så att du kan bedöma dina resultat exakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna individuella kontroll levereras som 250μ l vid 20μ M. Förvara vid -20 °C. Produkterna är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Kvantitet | 250μ L |
| Frakt skick | Torr is |