Läs mer
Keystone Cleanroom Products Ångkomponent autoklavpåse, vit
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering.
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp.
- Snabbt och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet.
- Skapar sekundärt skydd under aseptisk presentation av utrustning.
- Tätade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt.
- Motstår rivningar och punkteringar.
- Överlägsen mikrobiell barriär.
- Lintfri Kategori 1 Helmke Drum.
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6-rumsmiljö.
- Överensstämmelseintyg skickade med leveransen.
- Dessa påsar kan vara värmeförseglade.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Tyvek |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Produkttyp | Autoklavpåse |
| Längd (metrisk) | 60.96 cm |
| Visa mer |