Learn More
Keystone Cleanroom Products Steam Component Autoclave Bag, White
Shop All Keystone Cleanroom Products ProductsDescription
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization.
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape.
- Fast and consistent for equipment preparation area.
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment.
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates.
- Resists tearing and punctures.
- Superior microbial barrier.
- Lint free Category 1 Helmke Drum.
- Manufactured and packaged in an ISO 6 Cleanroom environment.
- Certificates of Conformance sent with shipment.
- These bags can be heat sealed closed.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Type | Heat Seal |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (English) | 24 in. |
| Width (English) | 24 in. |
| Product Type | Autoclave Bag |
| Length (Metric) | 60.96 cm |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?