Läs mer
Keystone Cleanroom Products Steam Indicator Dots
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Färg:
Rosa
Description
- Designad för användning i ångautoklaver som arbetar vid 121 °C / 1 bar eller 134 °C / 2 bar
- Färgförändringen på steriliseringsprocessens indikatorer är dosberoende
- 11140-1:2009 Sterilisering av hälsovårdsprodukter - Kemiska indikatorer - Del 1: Allmänna krav
- Steriliseringsprocessindikatorer är inte dosimetrar
- Färgförändring av steriliseringsprocessens indikatorer indikerar exponering för processen
- Själva processen måste valideras för att säkerställa produkternas sterilitet
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Rosa |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Papper, plast |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Temperaturområde (engelska) | <250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | <125 °C |
| Show More |