Läs mer
Microspec™ Ångsteriliseringsindikatorremsor
Produktkod. 15702185
Change view
Kvantitet:
250
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15702185 250 Paket med 250
1 options
Produktkod. 15702185 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer X1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1529.69 SEK / Paket med 250
    Save 175.31 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förutsäger fullbordande av autoklavcykeln
  • Kontrollera snabbt om en autoklavcykel har slutförts
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
För användning med (applikation) Steriliseringsindikation
Produkttyp Ångsteriliseringsremsa
Temperatur (metrisk) 121 °C
Nettovikt (engelska) 6,24 oz.
Nettovikt (metrisk) 177 g
Kvantitet 250
Bredd (engelska) bricka 3,15 tum.
Bredd (metrisk) fack 80 mm
Sterilitet Sterila
Mått (L x B x H) 165 x 78 x 26 mm