Läs mer
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mångsidiga och effektiva diskmaskiner för glasvaror som kan hantera ett brett utbud av bägare med bred öppning och allmänna labbartiklar.
Brand:  Labconco™ 401101010
119730.04 SEK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17132312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150970.00 SEK
    140842.21 SEK / Varje
    Spara 10127.79 SEK
    6% Av
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-01-2026
Beskrivning
Labconco SteamScrubber™ Glassware Washers är utformade för effektiv och konsekvent rengöring av allmänna labbartiklar, såsom bägare med bred mynning. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder– vilket säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring.
SteamScrubber-modeller når maximalt 93°C tvättemperatur och torkar glasvaror snabbt med standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent värmehanteringsteknik. SteamScrubber-modellerna inkluderar nedre och övre standardställ för att rymma en mängd olika ställ och insatser, vilket gör dessa brickor extremt mångsidiga för alla rengöringsbehov.
  • Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
  • Flexibel design tillåter användning av standard- och injektorspindelställ
  • Max.tvättemperatur 93°C tar bort tuffa föroreningar
  • Avancerad tvättpump maximerar vattencirkulationen upp till 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent-teknik
  • Hållbar typ 304-rostfri kammare och ställ
  • Övre och nedre standardställ ingår
Specifikationer
Specifikationer
SteamScrubber Glassware Washer
Rostfritt stål (304)
Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor
190,6 l kammarvolym
Så lite som 12,9 l
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Övre och nedre standardställ
120 °F
71 °C
49 °C
70.4 cm
32,1 till 36 tum
24,1 tum
206 lb.
11 A
208/230 V
Pekskärm i fullfärg
Diskmaskin för laboratorieglas
120 psi (inlopp)
6,73 fot3 kammarvolym
9 program med 1 till 9 totala cykler
Diskmaskin med fönster under bänk
Idealisk för högskolor och universitet, statliga, farmaceutiska och industriella laboratorier eller alla anläggningar som använder återanvändbara glasvaror
120 °F
160 °F
49 °C
27,7 tum
27,7 x 24,2 x 32,1 till 36 tum
81,5 till 91,4 cm
61.2 cm
93.4 kg
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
50/60 Hz
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Se tillbehörsprodukter