Läs mer
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17152312 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Beskrivning:
SteamScrubber Glassware Washer
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Stil:
Diskmaskin med fönster under bänk
Diskmaskin under bänk
Fristående diskmaskin
Fristående diskmaskin med fönster
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Elektriska krav Stil unitSize
17152312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Fristående diskmaskin -
17112312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Diskmaskin under bänk -
17122312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Diskmaskin under bänk Varje
17132312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Diskmaskin med fönster under bänk -
17142312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Diskmaskin med fönster under bänk -
17162312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Fristående diskmaskin -
17172312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Fristående diskmaskin med fönster -
17182312 SteamScrubber Glassware Washer 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Fristående diskmaskin med fönster -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17152312 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 402001010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga och effektiva diskmaskiner för glasvaror som kan hantera ett brett utbud av bägare med bred öppning och allmänna labbartiklar.
Labconco SteamScrubber™ Glassware Washers är utformade för effektiv och konsekvent rengöring av allmänna labbartiklar, såsom bägare med bred mynning. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder– vilket säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring.
SteamScrubber-modeller når maximalt 93°C tvättemperatur och torkar glasvaror snabbt med standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent värmehanteringsteknik. SteamScrubber-modellerna inkluderar nedre och övre standardställ för att rymma en mängd olika ställ och insatser, vilket gör dessa brickor extremt mångsidiga för alla rengöringsbehov.
  • Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
  • Flexibel design tillåter användning av standard- och injektorspindelställ
  • Max.tvättemperatur 93°C tar bort tuffa föroreningar
  • Avancerad tvättpump maximerar vattencirkulationen upp till 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent-teknik
  • Hållbar typ 304-rostfri kammare och ställ
  • Övre och nedre standardställ ingår
Specifikationer
Beskrivning SteamScrubber Glassware Washer
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål (304)
Produkttyp Diskmaskin för laboratorieglas
Flödeshastighet Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Max. Tryck 120 psi (inlopp)
Min. Renat vattentryck Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor
Volym (engelska) 6,73 fot3 kammarvolym
Volym (metrisk) 190,6 l kammarvolym
Tvättcykler 9 program med 1 till 9 totala cykler
Vattenförbrukning Så lite som 12,9 l
Stil Fristående diskmaskin
Certifikat och efterlevnad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
För användning med (applikation) Idealisk för högskolor och universitet, statliga, farmaceutiska och industriella laboratorier eller alla anläggningar som använder återanvändbara glasvaror
Inkluderar Övre och nedre standardställ
Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Rekommenderas 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Max. 160 °F
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Max. 71 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) rekommenderas 49 °C
Djup (engelska) 27,8 tum
Djup (metriskt) 70.6 cm
Mått (D x B x H) Inredning 27,8 x 24,3 x 32,2 till 36,2 tum
Höjd (engelska) 32,2 till 36,2 tum
Höjd (metrisk) 81,8 till 91,9 cm
Bredd (engelska) 24,3 tum
Bredd (metrisk) 61.7 cm
Vikt (engelska) Frakt 230 lb.
Vikt (metrisk) Frakt 104.3 kg
Amperage 11 A
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Spänning 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz