Läs mer
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
Mångsidiga och effektiva diskmaskiner för glasvaror som kan hantera ett brett utbud av bägare med bred öppning och allmänna labbartiklar.
Brand: Labconco™ 402101010
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
Labconco SteamScrubber™ Glassware Washers är utformade för effektiv och konsekvent rengöring av allmänna labbartiklar, såsom bägare med bred mynning. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder– vilket säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring.
SteamScrubber-modeller når maximalt 93°C tvättemperatur och torkar glasvaror snabbt med standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent värmehanteringsteknik. SteamScrubber-modellerna inkluderar nedre och övre standardställ för att rymma en mängd olika ställ och insatser, vilket gör dessa brickor extremt mångsidiga för alla rengöringsbehov.
- Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
- Flexibel design tillåter användning av standard- och injektorspindelställ
- Max.tvättemperatur 93°C tar bort tuffa föroreningar
- Avancerad tvättpump maximerar vattencirkulationen upp till 112 gal/min (424 liter/min)
- Standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent-teknik
- Hållbar typ 304-rostfri kammare och ställ
- Övre och nedre standardställ ingår
Specifikationer
| SteamScrubber Glassware Washer | |
| Rostfritt stål (304) | |
| Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
| Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor | |
| 190,6 l kammarvolym | |
| Så lite som 12,9 l | |
| UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
| Övre och nedre standardställ | |
| 120 °F | |
| 71 °C | |
| 49 °C | |
| 70.6 cm | |
| 32,2 till 36,2 tum | |
| 24,3 tum | |
| 234 lb. | |
| 11 A | |
| 208/230 V |
| Pekskärm i fullfärg | |
| Diskmaskin för laboratorieglas | |
| 120 psi (inlopp) | |
| 6,73 fot3 kammarvolym | |
| 9 program med 1 till 9 totala cykler | |
| Fristående diskmaskin med fönster | |
| Idealisk för högskolor och universitet, statliga, farmaceutiska och industriella laboratorier eller alla anläggningar som använder återanvändbara glasvaror | |
| 120 °F | |
| 160 °F | |
| 49 °C | |
| 27,8 tum | |
| 27,8 x 24,3 x 32,2 till 36,2 tum | |
| 81,8 till 91,9 cm | |
| 61.7 cm | |
| 106.1 kg | |
| 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | |
| 50/60 Hz |