Läs mer
Stearalkoniumklorid-d7, TRC
Produktkod. 30414660
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414660 100 mg
30414692 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS685702100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C27 H43 D7 N . Cl
Molekylvikt (g/mol) 431.19
Synonym N,N-Dimethyl-N-octadecylbenzenemethanaminium Chloride-d7, Benzyldimethyloctadecylammonium Chloride-d7, Algene SC 25-d7, Carsoquat SDQ 25-d7, Stebac-d7, Triton CG 500-d7, Varisoft SDC-d7
IUPAC-namn N,N-dimetyl-N-((fenyl-d5)metyl-d2)oktakan-1-aminiumklorid
LEDER [2H]C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])C([2H])([N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C)[2H].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearalkonium Chloride-d7
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i19D,20D,21D,23D,24D,26D2;
Formel vikt 430.4071