Learn More
Stearalkonium Chloride, TRC
Code produit. 30418949
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
missing translation for 'unitSize':
1g
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
30418949 1 g 1g
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30418949 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCS6857001G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C27 H50 N . Cl
Quantity 1 g
Synonym Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (1:1), Ammonium','benzyldimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (9CI), Benzyldimethyloctadecylammonium chloride (6CI), 2B, 2B (onium compound), Algene SC 25, Alkaquat DMB-ST, Ammonyx 4, Ammonyx 4002, Ammonyx 490, Antistatic 1827, Arquad DM 18B90, Benzyldimethylstearylammonium chloride, Benzyloctadecyldimethylammonium chloride, Benzylstearyldimethylammonium chloride, Carsoquat SDQ 25, Carsoquat SDQ 85, Catinal OB 80E, Cation S (surfactant), Cation S 2-100, DC, DC (leveling agent), Dimethylbenzyloctadecylammonium chloride, Dimethyloctadecylbenzylammonium chloride, Dimethylstearylbenzylammonium chloride, Dodigen 1828, Incroquat S 85, Incroquat SDQ 25, Intexan SB 85, Intexsan SB 85, Larostat 905, Larostat HTS 905, Leveling agent 1827, Mackernium SDC 25, Mackernium SDC 85, Maquat SC 18, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, N-Octadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation S2-100, ODBAC 1827, Octadecylbenzyldimethylammonium chloride, Octadecyldimethylbenzylammonium chloride, Orthosan MB, Pentonium SD 75, Quaternol 1, SDQ 25, SDQ 85, Stearalkonium chloride, Stearylbenzyldimethyl ammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride, Stebac, Stedbac, Surfactant 1827, Swanol CA 1485, Tetranyl B 2MTH, Triton CG 400, Triton CG 500, Triton X 40, Triton X 400, Varisoft SDC, Varisoft SDC 85
InChI Formula InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC Name benzyl-dimethyl-octadecylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 424.15
Formula Weight 423.3632
Percent Purity >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.