missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stearic Acid-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearic Acid-1-13C |
| CAS | 85541-42-0 |
| Molekylformel | 13C C17 H36 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Octadecanoic-1-13C acid (9CI','ACI), 1-13C-Octadecanoic acid, Stearic-1-13C acid, [1-13C]Stearic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i18+1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (1^{13}C)octadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.47 |
| Formel vikt | 285.2749 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?