Läs mer
Stearinsyra, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023783
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433258 1000 g 1000g
11443258 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17673.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Stearinsyra används som råvara vid tillverkning av tvättmedel, ytaktiva ämnen, tvål och kosmetika som schampon och rakkrämsprodukter. Dess salter används för att mjuka upp polyvinylklorid och en komponent av fett. Den används för beredning av mjukgörare i textillimning med ricinolja och kosttillskott. Det fungerar som härdare i ljus med enkelt socker eller majssirap. Det används för beläggning av metallpulver som aluminium och järn i fyrverkerier. Den används som ett vanligt smörjmedel vid formsprutning och pressning av keramiska pulver. Det fungerar som ett nyckelråmaterial för syntesen av stearylalkohol genom reduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Stearinsyra används som råvara vid tillverkning av tvättmedel, ytaktiva ämnen, tvålar och kosmetika som schampon och rakkrämsprodukter. Dess salter används för att mjuka upp polyvinylklorid och en komponent av fett. Den används för beredning av mjukgörare i textillimning med ricinolja och kosttillskott. Det fungerar som härdare i ljus med enkelt socker eller majssirap. Det används för beläggning av metallpulver som aluminium och järn i fyrverkerier. Den används som ett vanligt smörjmedel vid formsprutning och pressning av keramiska pulver. Det fungerar som ett nyckelråmaterial för syntesen av stearylalkohol genom reduktion.
Löslighet
Löslig i etanol, dimetylsulfoxid, dimetylformamid, kolteraklorid, toluen, kloroform, aceton och koldisulfid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Molekylformel C18H36O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
MDL-nummer MFCD00002752
InChI-nyckel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-namn oktadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic acid
Smältpunkt 67°C to 70°C
Densitet 0.941
Kokpunkt 232°C (15 mmHg)
Flampunkt 196°C (384°F)
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
Beilstein 608585
Merck Index 14,8804
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water.
Formel vikt 284.48
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.