Läs mer
Stearinsyra, 97 %
Produktkod. 10722221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722221 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10002390 1 kg Plastflaska 1kg
11914931 10 kg Fibertrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174490025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Molekylformel C18H36O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
MDL-nummer MFCD00002752
InChI-nyckel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-namn oktadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic acid
Smältpunkt 67,0 °C till 69,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 361,0 °C
Flampunkt 196 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3(CH2)16CO2H
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: 1g/21mL alkohol - 1g/6mL ccl4,1g/5mL bensen - 1g/3,4 ml cs2,1g/2mL kloroform - 1g/26mL aceton, löslig i amylacetat och toluen
Sublimeringspunkt >90 °C
Formel vikt 284.47
Procent renhet 97%
Fysisk form Granular Powder, Granules, or Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.