Läs mer
Stearinsyra, 98 %
Description
En mättad fettsyra Stearinsyra används som råvara vid tillverkning av tvättmedel, ytaktiva ämnen, tvål och kosmetika som schampon och rakkrämsprodukter. Dess salter används för att mjuka upp polyvinylklorid och en komponent av fett. Den används för beredning av mjukgörare i textillimning med ricinolja och kosttillskott. Det fungerar som härdare i ljus med enkelt socker eller majssirap. Det används för beläggning av metallpulver som aluminium och järn i fyrverkerier. Den används som ett vanligt smörjmedel vid formsprutning och pressning av keramiska pulver. Det fungerar som ett nyckelråmaterial för syntesen av stearylalkohol genom reduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En mättad fettsyra Stearinsyra används som råvara vid tillverkning av tvättmedel, ytaktiva ämnen, tvål och kosmetika som schampon och rakkrämsprodukter. Dess salter används för att mjuka upp polyvinylklorid och en komponent av fett. Den används för beredning av mjukgörare i textillimning med ricinolja och kosttillskott. Det fungerar som härdare i ljus med enkelt socker eller majssirap. Det används för beläggning av metallpulver som aluminium och järn i fyrverkerier. Den används som ett vanligt smörjmedel vid formsprutning och pressning av keramiska pulver. Det fungerar som ett nyckelråmaterial för syntesen av stearylalkohol genom reduktion.
Löslighet
Löslig i etanol, dimetylsulfoxid, dimetylformamid, kolteraklorid, toluen, kloroform, aceton och koldisulfid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Stearic Acid |
| Smältpunkt | 69 °C till 72 °C |
| Densitet | 0.941 |
| Kokpunkt | 232 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 196 °C (384 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 608585 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol, dimetylsulfoxid, dimetylformamid, kolteraklorid, toluen, kloroform, aceton och koldisulfid. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 284.48 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.