Läs mer
Stearinsyra, fri syra, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11388709 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388709 25 g 25g
11398709 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388709 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210111725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1121.69 SEK / 25g
    Save 58.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Molekylformel C18H36O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
MDL-nummer MFCD00002752
InChI-nyckel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-namn oktadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic Acid
Namnnotering Free Acid
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver