Läs mer
Stearic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327592
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327592 1 ml
1 options
Produktkod. 30327592 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16974350AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl Stearate
CAS 7460-84-6
Analyt- eller komponentnamn Glycidyl Stearate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H40 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC-namn oxiran-2-ylmethyl octadecanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 340.54
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 340.2977 g/mol