Läs mer
Stearic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16442389
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16442389 1 g
1 options
Produktkod. 16442389 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2219
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic acid
CAS 57-11-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H36O2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (439.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Formel vikt 284.48
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death