Läs mer
Stearinsyra NF/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15517994
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
POLYSTORMOR
STAKMOR
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15517994 2.5 kg STAKMOR 2.5kg
15507994 500 g POLYSTORMOR 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15517994 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 221605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Molekylformel C18H36O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
MDL-nummer MFCD00002752
InChI-nyckel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-namn oktadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic Acid
Förpackning STAKMOR
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 284.48
Kvalitet FCC/NF
Fysisk form Pulver