Läs mer
Stearinsyra, pulver (trippelpressad), NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15537824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15537824 500 g Poly flaska 500g
15547824 1.5 kg Poly flaska 1.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15537824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 034001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Molekylformel C18H36O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
MDL-nummer MFCD00002752
InChI-nyckel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-namn oktadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic Acid
Flampunkt 196.00°C
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 0.94kg
Formel vikt 284.48
Kvalitet NF
Fysisk form Powder (Triple Pressed)