Läs mer
Stearic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888370
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888370 1 kg 1kg
15878370 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888370 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8006731000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Specifikationer
Smältpunkt 68°C to 70°C
Kokpunkt 370°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)16COOH
MDL-nummer MFCD00002752
Kvantitet 1 kg
Synonym Stearic acid, Stearic acid
Molekylvikt (g/mol) 284.48