Läs mer
Stearinsyraanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10279460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279460 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10279460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419710250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-08-4 | C36H70O3 | 550.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic anhydride
Namnnotering 98%
CAS 638-08-4
Smältpunkt 69°C to 71°C
Färg Färglös
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C36H70O3
Linjär formel (CH3(CH2)16CO)2O
MDL-nummer MFCD00009004
Kvantitet 25 g
Synonym stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
InChI-nyckel WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn oktadekanoyloktadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 550.95
PubChem CID 69485
Formel vikt 550.95
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.