Läs mer
Stearic Anhydride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10568260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10568260 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10568260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8144/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 638-08-4
Smältpunkt 69°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C36H70O3
MDL-nummer 9004
Kvantitet 100 g
Synonym stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
InChI-nyckel WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn octadecanoyl octadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 550.953
PubChem CID 69485
Formel vikt 550.95g/mol
Fysisk form Powder